Key Documents
S31500
4-METHOXY-BENZOIC ACID (5-CHLORO-2-HYDROXY-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H13ClN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.735
Numero MDL:
Altre note