Key Documents
S310905
2,4,6-TRIMETHYL-1,4-DIHYDRO-PYRIDINE-3,5-DICARBOXYLIC ACID DIMETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C12H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.274
Numero MDL:
Altre note