Documenti
S285684
(2,3,4,9-4H-1H-BETA-CARBOLIN-1-YL)-ACETIC ACID ET ESTER, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H19ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.784
Numero MDL:
Altre note