Documenti
S275859
3-ETHYL-3,4,6,7,12,12B-HEXAHYDRO-1H-INDOLO(2,3-A)QUINOLIZIN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H20N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.362
Numero MDL:
Altre note