Documenti
S26906
2-((4-(2,6-DICHLORO-4-NITRO-PHENYLAZO)-PHENYL)-ETHYL-AMINO)-ETHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H16Cl2N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.237
Numero MDL:
Altre note