Documenti
S194328
2,6-BIS-(3-ACETYL-PHENYL)-PYRROLO(3,4-F)ISOINDOLE-1,3,5,7-TETRAONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H16N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
452.427
Numero MDL:
Altre note