Documenti
S191132
{[(16-{2-[(CARBOXYMETHYL)AMINO]-2-OXOETHYL}-1,4,10,13-TETRAOXA-7,16-DIAZACYCLOOCTADECAN-7-YL)ACETYL]AMINO}ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H36N4O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
492.531
Numero MDL:
Altre note