Documenti
S173320
BICYCLO(2.2.1)HEPT-5-ENE-2,3-DICARBOXYLIC ACID, 2,6-DIMETHYL-PYRIDINE-N-OXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H19NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.334
Numero MDL:
Altre note