Documenti
S169277
1-CHLORO-4-[(4-{4-[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]PHENOXY}PHENYL)SULFONYL]BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H16Cl2O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
519.426
Numero MDL:
Altre note