Documenti
S168513
1,10-DIOXA-4,7,13,16-TETRAAZA-CYCLOOCTADECANE-5,6,14,15-TETRAONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C12H20N4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.316
Numero MDL:
Altre note