Documenti
S166111
2-ETHOXY-1,3-DIMETHYL-2-OXO-(1,3,5,2)TRIAZAPHOSPHINANE-4,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C6H12N3O4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.154
Numero MDL:
Altre note