Key Documents
S159719
(1-(DIPHENYL-PHOSPHINOYL)-2-OXO-2-PHENYL-ETHYL)-CARBAMIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H22NO4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.41
Numero MDL:
Altre note