Documenti
S158968
4-BROMO-N'-(4-{[(4-METHYLBENZOYL)OXY]IMINO}-2,5-CYCLOHEXADIEN-1-YLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H16BrN3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
438.284
Numero MDL:
Altre note