Documenti
S142069
3-(1-{3-[(3-METHYLBENZOYL)OXY]PHENYL}CYCLOHEXYL)PHENYL 3-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C34H32O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
504.632
Numero MDL:
Altre note