Documenti
S131563
4-METHYL-N,N-BIS-(2-(2-NITRO-PHENOXY)-ETHYL)-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H23N3O8S
Numero CAS:
Peso molecolare:
501.519
Numero MDL:
Altre note