Documenti fondamentali
RNI00118
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-3-(2-tetrahydropyranyloxy)-1-propyne
Scegli un formato
1 G
CHF 298.00
CHF 298.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 298.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O2
Peso molecolare:
168.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
CHF 298.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Stringa SMILE
CC(C#C)(C)OC1CCCCO1
InChI
IVDREIWJWDVUGO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)