Documenti
R996696
ET 7-(4-BROMOBENZOYL)-3-(2-METHOXYPHENYL)PYRROLO(1,2-C)PYRIMIDINE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H19BrN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
479.334
Numero MDL:
Altre note