Documenti
R994243
N'-(2-CHLORO-6-FLUOROBENZYLIDENE)-2-(1-METHYL-1H-PYRROL-2-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H13ClFN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.731
Numero MDL:
Altre note