Documenti
R982806
2-[(2E)-2-(2-CHLOROBENZYLIDENE)HYDRAZINO]-N-(3-CYANO-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIEN-2-YL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H15ClN4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.863
Numero MDL:
Altre note