Documenti
R971685
N-(2,3-DIMETHYLPHENYL)-2,4-DIPHENYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO-1,2A,8A-TRIAZACYCLOPENTA[CD]AZULENE-3-CARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C30H28N4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
476.648
Numero MDL:
Altre note