Documenti
R961825
4-METHOXY-N-(7-METHYL-2-PHENYLIMIDAZO(1,2-A)PYRIDIN-3-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H19N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.416
Numero MDL:
Altre note