Documenti
R943053
2-((2E)-2-{2-[(4-BROMOBENZYL)OXY]BENZYLIDENE}HYDRAZINO)-2-OXO-N-(5-PHENYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H18BrN5O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
536.411
Numero MDL:
Altre note