Documenti
R940054
2-[(2E)-2-({2-[(3-BROMOBENZYL)OXY]-1-NAPHTHYL}METHYLENE)HYDRAZINO]-2-OXO-N-(5-PHENYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H20BrN5O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
586.471
Numero MDL:
Altre note