Documenti
R916552
4-BROMOBENZALDEHYDE [1,3-DIMETHYL-7-(4-METHYLBENZYL)-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H21BrN6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
481.356
Numero MDL:
Altre note