Documenti
R915319
6-AMINO-3-PHENYL-4-[5-(2,4,6-TRICHLOROPHENYL)-2-FURYL]-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H13Cl3N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
483.745
Numero MDL:
Altre note