Documenti
R911879
N'-[(E)-(9-ETHYL-9H-CARBAZOL-3-YL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C32H29N5OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
531.685
Numero MDL:
Altre note