Documenti
R909734
2-(4-BENZYL-1-PIPERAZINYL)-N'-(3-CHLOROBENZYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H23ClN4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.886
Numero MDL:
Altre note