Documenti
R904864
1,3-BENZODIOXOLE-5-CARBALDEHYDE (4-HYDROXY-6-METHYL-2-PYRIMIDINYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H12N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.266
Numero MDL:
Altre note