Documenti
R895911
PROPYL 2-AMINO-1-(1-METHYLHEXYL)-1H-PYRROLO(2,3-B)QUINOXALINE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H28N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.483
Numero MDL:
Altre note