Documenti
R890987
N'-[(1-METHYL-4-NITRO-1H-PYRAZOL-3-YL)CARBONYL]-5-(2-THIENYL)-7-(TRIFLUOROMETHYL)PYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE-2-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H11F3N8O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.388
Numero MDL:
Altre note