Documenti
R889288
4-({(E)-[3-(BENZYLOXY)-4-METHOXYPHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-5-(PHENOXYMETHYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H22N4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.532
Numero MDL:
Altre note