Documenti
R880248
6-{(5Z)-5-[1-(CARBOXYMETHYL)-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE]-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL}HEXANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H18N2O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.493
Numero MDL:
Altre note