Documenti
R875171
ETHYL 4-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-2-[({[5-(4-FLUOROPHENYL)-4-OXO-3-PHENYL-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETYL)AMINO]-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C37H32FN3O4S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
697.876
Numero MDL:
Altre note