Documenti
R874280
TERT-BUTYL [(5,6-DIMETHYL-4-OXO-3-PHENYL-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H22N2O3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.538
Numero MDL:
Altre note