Documenti
R859087
3-AMINO-5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)THIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H13N3O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.342
Numero MDL:
Altre note