Documenti
R858641
DIETHYL 3-METHYL-5-({[(5-METHYL[1,2,4]TRIAZOLO[4,3-A]QUINOLIN-1-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)-2,4-THIOPHENEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H24N4O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
512.611
Numero MDL:
Altre note