Documenti
R857823
2-[(1-NAPHTHYLMETHYL)SULFANYL]-3-PHENYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H22N2OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.617
Numero MDL:
Altre note