Documenti
R856126
N-(3-CYANO-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CYCLOHEPTA[B]THIEN-2-YL)-2-[(2-METHYL-6,7-DIHYDRO-5H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H22N4OS3
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.639
Numero MDL:
Altre note