Documenti
R854735
DIMETHYL 2-({[(2-METHYL-6,7-DIHYDRO-5H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)TEREPHTHALATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H21N3O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
471.558
Numero MDL:
Altre note