Documenti
R854506
ETHYL 2-({[(4-OXO-3,5-DIPHENYL-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C30H25N3O4S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
587.743
Numero MDL:
Altre note