Documenti
R854441
ETHYL 4-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-2-({[(4-OXO-3-PHENYL-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C32H29N3O6S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
647.796
Numero MDL:
Altre note