Documenti
R841595
8((2-(DIETHYLAMINO)ET)AMINO)3-ME-7-(2-PHENOXY-ET)3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H28N6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
400.485
Numero MDL:
Altre note