Documenti
R840971
4-ETHOXYBENZALDEHYDE [3-METHYL-2,6-DIOXO-7-(2-PHENOXYETHYL)-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H24N6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
448.486
Numero MDL:
Altre note