Documenti
R840904
4-{[(E)-[1,1'-BIPHENYL]-4-YLMETHYLIDENE]AMINO}-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H22N4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.532
Numero MDL:
Altre note