Documenti
R837474
1-(7-BENZYL-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL)-4-PIPERIDINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H22N6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.426
Numero MDL:
Altre note