Documenti
R832480
(5Z)-5-[(3-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLENE]-3-PROPYL-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C29H24ClN3O2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
546.115
Numero MDL:
Altre note