Documenti
R826634
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H18ClFN4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.941
Numero MDL:
Altre note