Documenti
R826375
2-((2-FLUOROBENZYL)THIO)-3-(4-METHYLPHENYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H17FN2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.456
Numero MDL:
Altre note