Documenti
R809527
4-(2-(((4-CHLOROBENZOYL)AMINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-IODOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H17ClIN3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
561.767
Numero MDL:
Altre note