Documenti
R808202
4-(2-(2-(4-BROMOPHENOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-ME-PH 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H23BrN2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
527.376
Numero MDL:
Altre note